1,3-Difenil-2-tiourea 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N'-Difeniltiourea
138700010 138701000 138700025
ACRO138700010EA 136 EUR
ACRO138700010 ACRO138701000 ACRO138700025
1,3-Difenil-2-tiourea 98%
1,3-Difenil-2-tiourea
Formula: C₁₃H₁₂N₂S
MW: 228,32 g/mol
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151…154 °C
Densidad: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004921
Núm. CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03366
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %