Ácido 3,3'-tiodipropionico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Thiodipropionic acid
138750250 138755000 138750025
ACRO138750250EA 23.7 EUR
ACRO138750250 ACRO138755000 ACRO138750025
Ácido 3,3'-tiodipropionico 99%
Ácido 3,3'-tiodipropionico
Formula: C₆H₁₀O₄S
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 130…133 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002781
Núm. CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Índice Merck: 12,09468
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure