Tiofeno-2-carbaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250
138831000
138830010
ACRO138830250EA
36.6
EUR
ACRO138830250
ACRO138831000
ACRO138830010
Tiofeno-2-carbaldehído 98%
Tiofeno-2-carbaldehído
Formula:
C₅H₄OS Pto. Ebullición: 198 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: ? 10 °C Densidad: 1,2 g/cm³ Pto. de inflamación: 77 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005429 Núm. CAS: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |