Ácido 2-tenoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
138841000 138840050 138840250 138845000
ACRO138841000EA 67.5 EUR
ACRO138841000 ACRO138840050 ACRO138840250 ACRO138845000
Ácido 2-tenoico 99%
Ácido 2-tenoico
Formula: C₅H₄O₂S
Pto. Ebullición: 260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005437
Núm. CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Índice Merck: 12,09491
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %