Tiofeno-2-carbohidrazida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
138850050 138850250
ACRO138850050EA 59.5 EUR
ACRO138850050 ACRO138850250
Tiofeno-2-carbohidrazida 97%
Tiofeno-2-carbohidrazida
Formula: C₅H₆N₂OS
Pto. de fusión: 136…139 °C
Número MDL: MFCD00005435
Núm. CAS: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
GC ≥96.0 %