Tiofen-2-metanol 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
138860250 138861000
ACRO138860250EA 60.3 EUR
ACRO138860250 ACRO138861000
Tiofen-2-metanol 99+%
Tiofen-2-metanol
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 206…207 °C (761 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005454
Núm. CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %