Ácido m-tolilacético 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (3-metilfenil)acético
139110050 139110250 139112500
ACRO139110050EA 30.1 EUR
ACRO139110050 ACRO139110250 ACRO139112500
Ácido m-tolilacético 97%
Ácido m-tolilacético
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Pto. Ebullición: 120 - 123 °C (26 -rr)
Pto. de fusión: 61…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004340
Núm. CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %