Ácido p-tolilacético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 58.5 EUR
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
Ácido p-tolilacético 99%
Ácido p-tolilacético
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Pto. Ebullición: 265…267 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004353
Núm. CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %