Ácido propano-1,2,3-tricarboxílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139360500 139360050
ACRO139360500EA 206 EUR
ACRO139360500 ACRO139360050
Ácido propano-1,2,3-tricarboxílico 99%
Ácido propano-1,2,3-tricarboxílico
Formula: C₆H₈O₆
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002723
Núm. CAS: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Índice Merck: 12,09752
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %