Ortoformiato de trietilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
139660010 139660025 139661000 139660250
ACRO139660010EA 77.9 EUR
ACRO139660010 ACRO139660025 ACRO139661000 ACRO139660250
Ortoformiato de trietilo 98%
Ortoformiato de trietilo
Formula: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009230
Núm. CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07012
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %