Ioduro de trimetilsulfonio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
140250250 140251000 140255000
ACRO140250250EA 39.6 EUR
ACRO140250250 ACRO140251000 ACRO140255000
Ioduro de trimetilsulfonio 98%
Ioduro de trimetilsulfonio
Formula: C₃H₉IS
MW: 204,07 g/mol
Pto. de fusión: 215…220 °C (subl.)
Densidad: 1,922 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011632
Núm. CAS: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥96.0 %