Ioduro de trimetiloxosulfonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethyloxosulphonium iodide
140261000 140265000
ACRO140261000EA 68.4 EUR
ACRO140261000 ACRO140265000
Ioduro de trimetiloxosulfonio 98%
Ioduro de trimetiloxosulfonio
Formula: C₃H₉IOS
MW: 220.07 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00011899
Núm. CAS: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)