Indol-3-etanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: β-Indol-3-iletanol
140600050 140600010
ACRO140600050EA 86 EUR
ACRO140600050 ACRO140600010
Indol-3-etanol 97%
Indol-3-etanol
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (2.7mbar)
Pto. de fusión: 57…60 °C
Pto. de inflamación: 255 °C
Número MDL: MFCD00005659
Núm. CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Índice Merck: 12,09930
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥96.0 %