3,4-Dimetoxibencilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Veratrylamine
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 48.6 EUR
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimetoxibencilamina 97%
3,4-Dimetoxibencilamina
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. Ebullición: 281…284 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008116
Núm. CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %