Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146010250 146011000 146015000
ACRO146010250EA 42.5 EUR
ACRO146010250 ACRO146011000 ACRO146015000
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio 98%
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342.8 g/mol
Pto. Ebullición: 413 °C
Pto. de fusión: 195…197 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011800
Núm. CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %