N-(4-Bromobutil)ftalimida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
146290100 146290500
ACRO146290100EA 105 EUR
ACRO146290100 ACRO146290500
N-(4-Bromobutil)ftalimida 98%
N-(4-Bromobutil)ftalimida
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005905
Núm. CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %