Benzotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146390010 146390050 146392500 146390025
ACRO146390010EA 207 EUR
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500 ACRO146390025
Benzotiazol 97%
Benzotiazol
Formula: C₇H₅NS
Pto. Ebullición: 231 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,23 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005775
Núm. CAS: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01108
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %