Safranina O 95%, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
146640250 146641000
ACRO146640250EA 56.9 EUR
ACRO146640250 ACRO146641000
Safranina O 95%, pure, high purity tinción biológica
Safranina O
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
Densidad: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥94 %