Ciclohexil(metil)amina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
146990050 146992500 146990010
ACRO146990050EA 28.2 EUR
ACRO146990050 ACRO146992500 ACRO146990010
Ciclohexil(metil)amina 98%
Ciclohexil(metil)amina
Formula: C₇H₁₅N
Pto. Ebullición: 149 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003832
Núm. CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %