Octadeciltriclorosilano 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloro(octadecil)silano
147400250 147401000 147405000
ACRO147400250EA 52 EUR
ACRO147400250 ACRO147401000 ACRO147405000
Octadeciltriclorosilano 95%
Octadeciltriclorosilano
Formula: C₁₈H₃₇Cl₃Si
MW: 387,94 g/mol
Pto. Ebullición: 223 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000484
Núm. CAS: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %