1,6-Bis(dimetilamino)hexano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametilhexametilendiamina
147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 1350 EUR
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(dimetilamino)hexano 99%
1,6-Bis(dimetilamino)hexano
Formula: C₁₀H₂₄N₂
Pto. Ebullición: 209…210 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,806 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008339
Núm. CAS: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %