Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
148070050 148070250
ACRO148070050EA 38.6 EUR
ACRO148070050 ACRO148070250
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato 98%
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato
Formula: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165,21 g/mol
Pto. de fusión: 39…44 °C
Densidad: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149968
Núm. CAS: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %