Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 12α-hidroxilitocólico, DCA, Ácido 12alpha-hidroxilitocólico
148140250 148141000 148145000
ACRO148140250EA 62.2 EUR
ACRO148140250 ACRO148141000 ACRO148145000
Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico 98.5%
Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico
Formula: C₂₄H₄₀O₄
Pto. Ebullición: 504 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003673
Núm. CAS: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Índice Merck: 13,02916
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 178 °C
Loss on drying ≤1 % (140 °C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation +53° to +57° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 % (On dried basis)