Dicloroacetato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
148621000 148625000
ACRO148621000EA 22 EUR
ACRO148621000 ACRO148625000
Dicloroacetato de metilo 99%
Dicloroacetato de metilo
Formula: C₃H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 143 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1,381 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Número MDL: MFCD00000843
Núm. CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
UN: 2299
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4411 to 1.4431 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %