Cloroacetato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
148630010 148630025 148630100
ACRO148630010EA 91.6 EUR
ACRO148630010 ACRO148630025 ACRO148630100
Cloroacetato de metilo 98%
Cloroacetato de metilo
Formula: C₃H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 130…132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,23 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000931
Núm. CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,
Índice Merck: 12,06122
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %