Cianoacetato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
148640010
148642500
ACRO148640010EA
115
EUR
ACRO148640010
ACRO148642500
Cianoacetato de metilo 97%
Cianoacetato de metilo
Formula:
C₄H₅NO₂ Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,12 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C |
Número MDL:
MFCD00001939 Núm. CAS: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Water | ≤5 % |