Ortoformiato de trimetilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
148660010 148661000 148665000 148660050
ACRO148660010EA 81.3 EUR
ACRO148660010 ACRO148661000 ACRO148665000 ACRO148660050
Ortoformiato de trimetilo 99%
Ortoformiato de trimetilo
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008483
Núm. CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3271
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,07012
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)