1-Alil-2-tiourea 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Aliltiourea, Tiosinamina
148800250 148801000 148805000
ACRO148800250EA 36.9 EUR
ACRO148800250 ACRO148801000 ACRO148805000
1-Alil-2-tiourea 98%
1-Alil-2-tiourea
Formula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116,19 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70…78 °C
Densidad: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004940
Núm. CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09500
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 78 °C
Loss on drying ≤1.5 % (50 °C, 2 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %