2-Aminobenzotiazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
148810050 148811000 148815000
ACRO148810050EA 29.4 EUR
ACRO148810050 ACRO148811000 ACRO148815000
2-Aminobenzotiazol 97%
2-Aminobenzothiazole
Formula: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Pto. Ebullición: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Pto. de fusión: 129…134 °C
Número MDL: MFCD00005785
Núm. CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Índice Merck: 13,00423
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %