Metacrilamida 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
149202500 149205000 149200025
ACRO149202500EA 36.9 EUR
ACRO149202500 ACRO149205000 ACRO149200025
Metacrilamida 98%, extra puro
Metacrilamida
Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 215 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 108…112 °C
Densidad: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008018
Núm. CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %