Éter monobutílico del dietilenglicol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
149710010 149710025 149710100
ACRO149710010EA 47.2 EUR
ACRO149710010 ACRO149710025 ACRO149710100
Éter monobutílico del dietilenglicol 99+%
Éter monobutílico del dietilenglicol
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 231 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 0,955 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002881
Núm. CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Índice Merck: 13,01556
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %