1,6-Heptadien-4-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
150090050 150090250
ACRO150090050EA 108 EUR
ACRO150090050 ACRO150090250
1,6-Heptadien-4-ol 97%
1,6-Heptadien-4-ol
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008663
Núm. CAS: 2883-45-6
EINECS: 220-742-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition 35 % to 50 %
pH 5 to 8 (1 % solution)
Specific optical rotation +75° to +105° (20°C, 589 nm) (6% in water)
Specific viscosity 0.018 to 0.032 (1.0M in NaCl, 25°C)
Sulfur (S) 16 to 20 %