1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150305000 150301000 150300025
ACRO150305000EA 181 EUR
ACRO150305000 ACRO150301000 ACRO150300025
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato 98%
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato
Formula: C₈H₁₆Cl₆O₃
Pto. Ebullición: 173…175 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 75…79 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179352
Núm. CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)
Water 4.5 to 5.5 % (K.F.)