2-Metilbenzotiazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150381000 150385000 150380250
ACRO150381000EA 183 EUR
ACRO150381000 ACRO150385000 ACRO150380250
2-Metilbenzotiazol 99%
2-Metilbenzotiazol
Formula: C₈H₇NS
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12…14 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005794
Núm. CAS: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6150 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %