Isovalerato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
150480050 150481000
ACRO150480050EA 25.9 EUR
ACRO150480050 ACRO150481000
Isovalerato de etilo 99%
Isovalerato de etilo
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 131…133 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,863 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009203
Núm. CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03849
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.861 to 0.865