Ácido crotónico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido trans-crotónico
150875000 150870025
ACRO150875000EA 54.6 EUR
ACRO150875000 ACRO150870025
Ácido crotónico 98%
Ácido crotónico
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 72 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002701
Núm. CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02625
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.7 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %