p-Metoxitolueno-α-tiol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
150950250 150951000
ACRO150950250EA 150 EUR
ACRO150950250 ACRO150951000
p-Metoxitolueno-α-tiol 95%
p-Metoxitolueno-α-tiol
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 90…95 °C (,5 mmHg)
Densidad: 1,107 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004871
Núm. CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %