4-(Dimetilamino)azobenceno, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
151401000 151400250 151405000
ACRO151401000EA 207 EUR
ACRO151401000 ACRO151400250 ACRO151405000
4-(Dimetilamino)azobenceno, puro indicator grade
4-(Dimetilamino)azobenceno
Formula: C₁₄H₁₅N₃
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 111…117 °C
Densidad: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008308
Núm. CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,03279
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Appearance of solution (0.1% soln. in ethanol) clear
Visual transition interval from pH 2.9 (red) to pH 4.0 (yellow)