4,4'-Difluorobenzofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-fluorofenil)cetona
151790250 151791000 151790050
ACRO151790250EA 61.7 EUR
ACRO151790250 ACRO151791000 ACRO151790050
4,4'-Difluorobenzofenona 99%
4,4'-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 106…109 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000353
Núm. CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Loss on drying ≤0.25 %
GC ≥98.5 %