Isobutanol ≥99% ACS
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
B1186-100ML B1186-1LT B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA 125 EUR
SPCMB1186-100ML SPCMB1186-1LT SPCMB1186-500MLGL
Isobutanol ≥99% ACS
Isobutanol
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Pto. Ebullición: 107,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0,803
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004740
Núm. CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.