2-Tiouracilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
151840050 151841000 151845000
ACRO151840050EA 25.6 EUR
ACRO151840050 ACRO151841000 ACRO151845000
2-Tiouracilo 99%
2-Tiouracilo
Formula: C₄H₄N₂OS
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006039
Núm. CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
UN: 3077
Índice Merck: 12,09504
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥98.0 %
Appearance of solution (0.5% in 1M NaOH) Clear to light hazy
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm