2-Tolualdehído 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
152431000 152432500 152430250
ACRO152431000EA 129 EUR
ACRO152431000 ACRO152432500 ACRO152430250
2-Tolualdehído 98% estabilizado
2-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 199…200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,039 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003338
Núm. CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Índice Merck: 12,09665
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % hydroquinone