9-Decen-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Decen-10-ol
152640050 152640250 152641000
ACRO152640050EA 42.4 EUR
ACRO152640050 ACRO152640250 ACRO152641000
9-Decen-1-ol 99%
9-Decen-1-ol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 234…238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 0,845 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002992
Núm. CAS: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥92 % (main isomer)