2-Desoxi-D(-)-ribosa 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
153280050 153280250
ACRO153280050EA 94.5 EUR
ACRO153280050 ACRO153280250
2-Desoxi-D(-)-ribosa 99%
2-Desoxi-D(-)-ribosa
Formula: C₅H₁₀O₄
MW: 134.13 g/mol
Pto. Ebullición: 292
Pto. de fusión: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135904
Núm. CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Índice Merck: 13,02925
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤1.0 % (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -55° to -59° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O, 24 hrs.)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm