4-Oxovalerato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
153621000 153625000
ACRO153621000EA 37.3 EUR
ACRO153621000 ACRO153625000
4-Oxovalerato de etilo 98%
4-Oxovalerato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 93 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,012 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Número MDL: MFCD00009209
Núm. CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Índice Merck: 13,03852
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.009 to 1.014 g/ml
GC ≥97.5 %
Acid value ≤5 mg KOH/g