2-Aminotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
153891000 153895000
ACRO153891000EA 28.7 EUR
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminotiazol 97%
2-Aminotiazol
Formula: C₃H₄N₂S
Pto. Ebullición: 117 °C (20mbar)
Pto. de fusión: 86…91 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005325
Núm. CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Índice Merck: 13,00479
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %