Bromoacetato de terc-butilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154340100 154340500 154342500
ACRO154340100EA 48.4 EUR
ACRO154340100 ACRO154340500 ACRO154342500
Bromoacetato de terc-butilo 99%
Bromoacetato de terc-butilo
Formula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 50 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,338 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Número MDL: MFCD00000188
Núm. CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure