2,2'-Butiliminodietanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154360010 154362500 154360025
ACRO154360010EA 72.8 EUR
ACRO154360010 ACRO154362500 ACRO154360025
2,2'-Butiliminodietanol 98%
2,2'-Butiliminodietanol
Formula: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Pto. Ebullición: 264…278 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,968 g/cm³
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002856
Núm. CAS: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA