1,5-Difenilcarbazona suitable for colorimetric analysis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
154450100 154450500
ACRO154450100EA 89.2 EUR
ACRO154450100 ACRO154450500
1,5-Difenilcarbazona suitable for colorimetric analysis
1,5-Difenilcarbazona
Formula: C₁₃H₁₂N₄O
Pto. Ebullición: 440 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 153…157 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003024
Núm. CAS: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Índice Merck: 12,03380
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥35 % (Diphenylcarbazone basis)
Suitability (for Hg determination) Passes test
NMR (1H-NMR) Consistent with structure