Ácido undec-10-enoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 10-undecenoico
154492500 154495000 154490025
ACRO154492500EA 42.5 EUR
ACRO154492500 ACRO154495000 ACRO154490025
Ácido undec-10-enoico 99%
Ácido undec-10-enoico
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Pto. Ebullición: 275 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 24.5 °C
Densidad: 0.911 g/cm³
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004442
Núm. CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Índice Merck: 12,09983
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure